Pincettes
250 mm
232-1953
: VITLAB
En POM jaune. Ces pincettes universelles conviennent à des applications variées.
- Bonne résistance chimique, inadaptées pour les solvants et les acides forts
- Autoclavables
- Robustes, élastiques, excellente résilience
- Longueur:250 mm