Micro-spatules doubles
Microspatules pour poudres, 210 mm, 6 mm
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Micro-spatules pour poudre très souples, antimagnétiques.
- Tige ronde. Deux extrémités de spatule: une arrondie et une plate
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Désignation:Microspatules pour poudres
- Longueur:210 mm
- Largeur de la lame:6 mm