Doubles micro-spatules
Doubles micro-spatules
185 mm, 6 mm
Catalog # 231-0287
Supplier:   RSG
Doubles micro-spatules
Catalog # 231-0287
Supplier:  RSG
Doubles micro-spatules
Doubles micro-spatules
185 mm, 6 mm
Price
6,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatules polyvalentes avec manche rond, une extrémité plate et une arrondie.
  • Design droit
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Lames très souples
Documents
Specifications
  • Longueur:
    185 mm
  • Largeur de la lame:
    6 mm