Doubles micro-spatules
150 mm, 3 mm
N° de catalogue 231-2236
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatules polyvalentes avec manche rond, une extrémité plate et une arrondie.
- Design droit
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Lames très souples
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:3 mm