Doubles micro-spatules
130 mm, 3 mm
Catalog # 231-2232
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatules polyvalentes avec manche rond, une extrémité plate et une arrondie.
- Design droit
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Lames très souples
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Longueur:130 mm
- Largeur de la lame:3 mm