Micro-spatules doubles
210 mm, 60 mm, 9 mm
Catalog # 231-2189
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Avec manche rond, une extrémité plate et une extrémité ronde en forme de pelle.
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Specifications
- Longueur:210 mm
- Largeur de la lame:9 mm
- Longueur de lame:60 mm