Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
210 mm, 5×7 mm
N° de catalogue 231-2164
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
N° de catalogue 231-2164
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
210 mm, 5×7 mm
Prix
13,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas with one spoon end and one spatula end. Made of stainless steel.
Spécifications
  • Longueur:
    210 mm
  • Taille cuillère:
    5×7 mm