pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, incolore, 25 °C, Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 42415.K2
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
N° de catalogue 42415.K2
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, incolore, 25 °C, Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
56,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Type de tampon de pH:
    HCl/KCl
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    incolore
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    1,68