Spoons, POLY
Oblique, 395 mm, 65×30 mm
N° de catalogue 231-1270
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations. Forme spéciale pour une manipulation facile et légère.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Rapide et facile à nettoyer
Spécifications
- Désignation:Oblique
- Longueur:395 mm
- Seq:10
- Taille cuillère:65×30 mm