Infrared optical windows
Crystal optic disc, polished both sides, Calcium fluoride, 38 mm, 6 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
- Disc or rectangular
- Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Spécifications
- Matière fenêtre:Calcium fluoride
- Désignation:Crystal optic disc, polished both sides
- Dimensions:38 mm
- Seq:50
- Épaisseur:6 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.