Entonnoirs à poudres
160 mm, 35 mm, 30 mm
N° de catalogue 221-1517
Fournisseur: Kavalier
Aller à :
Product Details & Documents
En verre borosilicaté 3.3.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
With smooth internal walls. For transferring powdery materials. Also suitable for use with liquids. Funnel rim is ground and fire-polished.
Spécifications
- Ø ext. entonnoir sup.:160 mm
- Seq:08
- Ø ext. tige:35 mm
- Longueur tige:30 mm