Screw caps
Screw caps
Screw caps, black, cap size N-13, White styrene/butadiene
N° de catalogue 218-1152
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Screw caps
N° de catalogue 218-1152
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Screw caps
Screw caps
Screw caps, black, cap size N-13, White styrene/butadiene
Prix
29,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These black PP screw caps have a white styrene/butadiene seal.
Spécifications
  • Septum:
    White styrene/butadiene
  • Désignation:
    Screw caps, black, cap size N-13