Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
1, 35,0 mm, 7 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
N° de catalogue 217-9563
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
N° de catalogue 217-9563
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
1, 35,0 mm, 7 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Prix
9,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Spécifications
  • Ø inférieur:
    31,0 mm
  • Ø supérieur:
    38,0 mm
  • Ø trou:
    7 mm
  • Nb de places:
    1
  • Hauteur:
    35,0 mm
  • Seq:
    10