Bouchons à forme conique
1, 25,0 mm, 4 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
N° de catalogue 217-9557
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotDENE1010505_TDS_EN DENE1010517_TDS_EN DENE1010556_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:17,0 mm
- Ø supérieur:22,0 mm
- Ø trou:4 mm
- Nb de places:1
- Hauteur:25,0 mm
- Seq:04