Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
1, 20,0 mm, 3 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
  217-9555
Bouchons à forme conique
  217-9555
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
1, 20,0 mm, 3 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
2,30 €
1 * 1 ST
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
  • Ø inférieur:
    12,5 mm
  • Ø supérieur:
    16,5 mm
  • Ø trou:
    3 mm
  • Nb de places:
    1
  • Hauteur:
    20,0 mm
  • Seq:
    02