Bouchons à forme conique
0, 65,0 mm, 87,0 mm, 100,0 mm
Catalog # 217-9523
Supplier:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Catalog # 217-9523
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
0, 65,0 mm, 87,0 mm, 100,0 mm
Price
145,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
 : DIN 12 871
Specifications
  • Ø inférieur:
    87,0 mm
  • Ø supérieur:
    100,0 mm
  • Nb de places:
    0
  • Hauteur:
    65,0 mm
  • Seq:
    41