Bouchons à forme conique
0, 60,0 mm, 71,0 mm, 83,0 mm
  217-9521
Bouchons à forme conique
  217-9521
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
0, 60,0 mm, 71,0 mm, 83,0 mm
73,20 €
1 * 1 ST
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
 : DIN 12 871
  • Ø inférieur:
    71,0 mm
  • Ø supérieur:
    83,0 mm
  • Nb de places:
    0
  • Hauteur:
    60,0 mm
  • Seq:
    39