Bouchons à forme conique
0, 50,0 mm, 60,0 mm, 70,0 mm
Catalog # 217-9519
Supplier: DEUTSCH NEUMANN
Jump to:
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Documents
Specifications
- Ø inférieur:60,0 mm
- Ø supérieur:70,0 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:50,0 mm
- Seq:37