Bouchons à forme conique
0, 45,0 mm, 50,5 mm, 59,0 mm
N° de catalogue 217-9517
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Documents
Spécifications
- Ø inférieur:50,5 mm
- Ø supérieur:59,0 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:45,0 mm
- Seq:35