Bouchons à forme conique
0, 40,0 mm, 36,0 mm, 44,0 mm
N° de catalogue 217-9514
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
: DIN 12 871
Spécifications
- Ø inférieur:36,0 mm
- Ø supérieur:44,0 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:40,0 mm
- Seq:32