Bouchons à forme conique
0, 30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
N° de catalogue 217-9512
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
: DIN 12 871
Spécifications
- Ø inférieur:29,0 mm
- Ø supérieur:35,0 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:30