Bouchons à forme conique
0, 30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
Catalog # 217-9511
Supplier: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
- Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
Certifications: DIN 12 871
Documents
Spécifications
- Ø inférieur:26,0 mm
- Ø supérieur:32,0 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:29