Bouchons à forme conique
0, 20,0 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
N° de catalogue 217-9505
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
N° de catalogue 217-9505
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons à forme conique
Bouchons à forme conique
0, 20,0 mm, 12,5 mm, 16,5 mm
Prix
2,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En caoutchouc au silicone biologiquement inerte transparent
  • Résistant à des températures comprises entre –60 °C et +220 °C, et jusqu'à +250 °C sur des périodes courtes
 : DIN 12 871
Spécifications
  • Ø inférieur:
    12,5 mm
  • Ø supérieur:
    16,5 mm
  • Nb de places:
    0
  • Hauteur:
    20,0 mm
  • Seq:
    23