Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 5,0 mm, 9,0 mm
N° de catalogue 217-9449
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Spécifications
- Ø inférieur:5,0 mm
- Ø supérieur:9,0 mm
- Hauteur:20,0 mm
- Seq:01