Bouchons en caoutchouc
Bouchons en caoutchouc
0, 65,0 mm, 94,0 mm, 107,0 mm
N° de catalogue 217-9424
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons en caoutchouc
N° de catalogue 217-9424
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons en caoutchouc
Bouchons en caoutchouc
0, 65,0 mm, 94,0 mm, 107,0 mm
Prix
50,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En caoutchouc naturel gris
  • Excellente étanchéité et bonne adhérence
  • Bonne résistance chimique
  • Conditionnement pratique
  • Résistance thermique entre -25 et +70 °C (+120 °C en atmosphère humide)
  • Dureté: 40 °A
Élastiques, flottant dans l'eau et non toxiques.
Certifications: DIN 12871
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    94,0 mm
  • Ø supérieur:
    107,0 mm
  • Nb de places:
    0
  • Hauteur:
    65,0 mm