Bouchons en caoutchouc
0, 55,0 mm, 64,5 mm, 75,5 mm
N° de catalogue 217-9420
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
En caoutchouc naturel gris
- Excellente étanchéité et bonne adhérence
- Bonne résistance chimique
- Conditionnement pratique
- Résistance thermique entre -25 et +70 °C (+120 °C en atmosphère humide)
- Dureté: 40 °A
Élastiques, flottant dans l'eau et non toxiques.
Certifications: DIN 12871
Documents
DENE1010156_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:64,5 mm
- Ø supérieur:75,5 mm
- Nb de places:0
- Hauteur:55,0 mm