Bouchons en caoutchouc
Bouchons en caoutchouc
0, 45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
N° de catalogue 217-9417
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Bouchons en caoutchouc
N° de catalogue 217-9417
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons en caoutchouc
Bouchons en caoutchouc
0, 45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
Prix
12,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En caoutchouc naturel gris
  • Excellente étanchéité et bonne adhérence
  • Bonne résistance chimique
  • Conditionnement pratique
  • Résistance thermique entre -25 et +70 °C (+120 °C en atmosphère humide)
  • Dureté: 40 °A
Élastiques, flottant dans l'eau et non toxiques.
Certifications: DIN 12871
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    50,5 mm
  • Ø supérieur:
    59,5 mm
  • Nb de places:
    0
  • Hauteur:
    45,0 mm