Autoclavable baskets
Autoclavable baskets
570×300×200 mm
N° de catalogue 216-7492
Fournisseur:   DELTALAB
Autoclavable baskets
N° de catalogue 216-7492
Fournisseur:  DELTALAB
Autoclavable baskets
Autoclavable baskets
570×300×200 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel wire.
  • Stackable
  • Good chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Baskets for autoclaves and carrying.
Documents
Spécifications
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    570×300×200 mm