Sample containers with screw cap
50 ml, 38 mm, 70 mm, -, incolore, bulk, PP
N° de catalogue 216-4045
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
PP, ultra clear with PE screw caps
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:38 mm
- Emballage:bulk
- Type:-
- Capacité:50 ml
- Couleur:incolore
- Hauteur:70 mm
- Matière:PP
- Seq:01