Sample container, with screw cap
Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, With spoon
N° de catalogue 216-4011
Fournisseur:   DELTALAB
Sample container, with screw cap
N° de catalogue 216-4011
Fournisseur:  DELTALAB
Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, With spoon
Prix
15,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 40 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    25 mm
  • Type:
    With spoon
  • Capacité:
    30 ml
  • Hauteur:
    90 mm
  • Seq:
    04