Pots à prélèvement
180 ml, 54 mm, 120 mm
N° de catalogue 216-3183
Fournisseur: VITLAB
Aller à :
Product Details & Documents
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:54 mm
- Capacité:180 ml
- Hauteur:120 mm