Pots à prélèvement
Pots à prélèvement
90 ml, 54 mm, 62 mm
N° de catalogue 216-3182
Fournisseur:   VITLAB
Pots à prélèvement
N° de catalogue 216-3182
Fournisseur:  VITLAB
Pots à prélèvement
Pots à prélèvement
90 ml, 54 mm, 62 mm
Prix
128,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
White PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    54 mm
  • Capacité:
    90 ml
  • Hauteur:
    62 mm