Pots à prélèvement
30 ml, 38 mm, 54 mm
Catalog # 216-3180
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Specifications
- Ø ext.:38 mm
- Capacité:30 ml
- Hauteur:54 mm