Seaux
blanc, 5 L, 235 mm, 240 mm
216-1501
: VITLAB
En PE-HD, blanc.
- Bonne résistance chimique et thermique
- Graduation en litres
- Sans bec verseur
Ce seau permet toute application industrielle et de laboratoire. Sa poignée et son couvercle transparent assurent une excellente fermeture.
- Capacité:5 L
- Couleur:blanc
- Hauteur:240 mm
- Seq:01
- Ø ext.:235 mm