Bacs à instruments
Bacs à instruments
Couvercle pour bac 216-1407, 350x220x10 mm
N° de catalogue 216-1417
Bacs à instruments
N° de catalogue 216-1417
Bacs à instruments
Bacs à instruments
Couvercle pour bac 216-1407, 350x220x10 mm
Prix
57,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre épais.
  • Stérilisation à l'air chaud jusqu'à 180 °C
  • Robustesse
  • Couvercle en acier inoxydable à commander séparément
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.
Spécifications
  • Désignation:
    Couvercle pour bac 216-1407
  • Seq:
    13
  • l×p×h:
    350x220x10 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.