Bacs à instruments
Couvercle pour bac 216-1403, 200x100x10 mm
N° de catalogue 216-1413
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
En verre épais.
- Stérilisation à l'air chaud jusqu'à 180 °C
- Robustesse
- Couvercle en acier inoxydable à commander séparément
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.
Spécifications
- Désignation:Couvercle pour bac 216-1403
- Seq:10
- l×p×h:200x100x10 mm