Benzalkonium chlorure
Benzalkonium chlorure
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue 41339.36
Corrosif
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Benzalkonium chlorure
N° de catalogue 41339.36
Numéro CAS:  63449-41-2
Benzalkonium chlorure
Benzalkonium chlorure
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  63449-41-2
Prix
267,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
CAS No.: 63449-41-2 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37 Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1059 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
Synonymes:  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
  • Numéro CAS:63449-41-2
  • Formule:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
  • Numéro MDL:MFCD00145757
  • Index Merck:14,1059
  • Point de fusion:29…34 °C
  • Densité:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:264-151-6
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.