Béchers, forme basse
5000 ml, , 229 mm, 188 mm, 500 ml
N° de catalogue 213-1645
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
PP, hautement translucide.
- Bonne résistance chimique
- Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), durée de vie optimale T°<100 °C
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations bleues faciles à lire.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Spécifications
- Ø ext.:188 mm
- Intervalle de graduation:500 ml
- Capacité:5000 ml
- Hauteur:229 mm
- Seq:09