Béchers, forme basse
1000 ml, , 147 mm, 109 mm, 20 ml
213-1636
: KARTELL
PP, hautement translucide.
- Bonne résistance chimique
- Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), durée de vie optimale T°<100 °C
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations bleues faciles à lire.
ISO 7056
: ISO 7056.
- Ø ext.:109 mm
- Intervalle de graduation:20 ml
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:147 mm
- Seq:06