Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
500 ml, , 119 mm, 87 mm, 10 ml
N° de catalogue 213-1641
Fournisseur:   KARTELL
Béchers, forme basse
N° de catalogue 213-1641
Fournisseur:  KARTELL
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
500 ml, , 119 mm, 87 mm, 10 ml
Prix
9,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hautement translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), durée de vie optimale T°<100 °C
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations bleues faciles à lire.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Spécifications
  • Ø ext.:
    87 mm
  • Intervalle de graduation:
    10 ml
  • Capacité:
    500 ml
  • Hauteur:
    119 mm
  • Seq:
    05