Test tubes, round bottom
Test tubes, round bottom
28 ml, 150 mm, 18 mm, 0,85 mm, 15 mm
N° de catalogue 212-3310
Fournisseur:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
N° de catalogue 212-3310
Fournisseur:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
28 ml, 150 mm, 18 mm, 0,85 mm, 15 mm
Prix
96,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    18 mm
  • Ø int.:
    15 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,85 mm
  • Capacité:
    28 ml
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    04