Microtubes à centrifuger
2,2 ml, incolore, avec couvercle à charnière, graduée, fond conique, non stériles, 16 000×g, 500/sachet, 4000/boîte
211-2521
PP.
- Grande résistance chimique et thermique
- Disponible pour les systèmes Eppendorf (sauf 211-2522 : Vitatron et 211-2524 : Roche)
- Ne contient pas de DNase/RNase et d'ADN humain décelables, apyrogène
- Emballage:500/sachet, 4000/boîte
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:graduée, fond conique, non stériles
- Capacité:2,2 ml
- Couleur:incolore
- Seq:06
- RCF max.:16 000×g
- Cat. No.:211-2521
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



