Stools
Stools
Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm, 420 mm
N° de catalogue 139-1175
Fournisseur:   BOCHEM
Stools
N° de catalogue 139-1175
Fournisseur:  BOCHEM
Stools
Stools
Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm, 420 mm
Prix
205,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kickstool with GS safety control.
Spécifications
  • Désignation:
    Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm
  • Hauteur:
    420 mm
  • Seq:
    1