Chaises, en vinyle
Chaises, en vinyle
Assise arrondie avec une base renforcée chromée, 550 - 790 mm, Patins, articulés, Réglable en hauteur, PA, Vérin à gaz chromé, à hauteur réglable
Catalogus # 132-7809
Leverancier:   Kango
Chaises, en vinyle
Catalogus # 132-7809
Leverancier:  Kango
Chaises, en vinyle
Chaises, en vinyle
Assise arrondie avec une base renforcée chromée, 550 - 790 mm, Patins, articulés, Réglable en hauteur, PA, Vérin à gaz chromé, à hauteur réglable
Price
228,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chaises, tabourets et sièges semi-assis avec mousse confortable de haute densité et revêtement en vinyle.
  • Assise entourée d'une bande de protection sur le bord
  • Assise ergonomique avec surface antidérapante
  • Disponibles avec roulettes ou patins
  • Peut également être équipé d'un repose-pieds
  • Vérin à gaz à hauteur réglable et absorbeur de chocs
  • 5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Tabourets
Compacts, polyvalents, faciles à désinfecter et à régler
Sièges ronds
Diamètre du siège : 300 mm
Documents
Specificaties
  • Désignation:
    Assise arrondie avec une base renforcée chromée
  • Hauteur:
    550 - 790 mm
  • Seq:
    35
  • Roulettes ou patins:
    Patins, articulés
  • Repose-pieds:
    Réglable en hauteur, PA
  • Avec:
    Vérin à gaz chromé, à hauteur réglable
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.