Écouvillons
Sampling swabs, PP/coton, 2,5 mm, 200 mm, -
: DELTALAB
Pour un échantillonnage en toute sécurité. L'article 115-8250 est plus long que les écouvillons conventionnels et a été conçu pour atteindre les zones difficiles d'accès. Par exemple, il convient à une utilisation en gynécologie lorsqu'il est utilisé avec un spéculum pour retirer les cellules endocervicales. Également idéal pour la médecine vétérinaire.
- Tête ronde et résistante au déchirement pour un échantillonnage sans résidu
Tip Ø: 5 mm
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
- Ø:2,5 mm
- Stérile:-
- Désignation:Sampling swabs
- Longueur:200 mm
- Seq:04
- Tige/Tête:PP/coton