pH buffer solutions, Specpure®
4,00, ±0,01, Phtalate, rouge, 25 °C, Glass bottle, 4 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
N° de catalogue 38713.K7
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Type de tampon de pH:Phtalate
- Cdt:4 L
- Température de réference:25 °C
- Couleur:rouge
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:4,00