pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Phosphate, vert, 25 °C, Glass bottle, 4 L
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Type de tampon de pH:Phosphate
- Cdt:4 L
- Température de réference:25 °C
- Couleur:vert
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:7,00