pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonate, incolore, 25 °C, Flacon Verre, 1 L
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Type de tampon de pH:Carbonate
- Cdt:1 L
- Température de réference:25 °C
- Couleur:incolore
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:10,00