pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonate, bleu, 25 °C, Flacon Plastique, 1 L
N° de catalogue 38709.K2
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
N° de catalogue 38709.K2
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonate, bleu, 25 °C, Flacon Plastique, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
55,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Type de tampon de pH:
    Carbonate
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    bleu
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    10,00
Spécifications