Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic rectangle, polished both sides, Calcium fluoride, 30 × 15 mm, 4 mm
N° de catalogue 38458.KT
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Infrared optical windows
N° de catalogue 38458.KT
Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic rectangle, polished both sides, Calcium fluoride, 30 × 15 mm, 4 mm
Prix
233,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
  • Disc or rectangular
  • Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Spécifications
  • Matière fenêtre:
    Calcium fluoride
  • Désignation:
    Crystal optic rectangle, polished both sides
  • Dimensions:
    30 × 15 mm
  • Seq:
    52
  • Épaisseur:
    4 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 39798.KT
    Crystal polishing kit
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 702,00 €